Learn More
Ácido 16-Heptadecinoico, TRC
Código de producto. 30400763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400763 25 mg
30395511 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28129525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93813-16-2
Fórmula molecular C17H30O2
Peso molecular (g/mol) 266.42
Nombre IUPAC Ácido heptadec-16-ynoico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Heptadecynoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h1H,3-16H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.2246