Learn More
16-Epiestriol, Ultra Puro (contiene menos del 0,3% de Estriol), TRC
Código de producto. 30376099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376099 2.5 mg
30372287 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5865012.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-81-9
Fórmula molecular C18 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 288.38
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol, Estriol Imp. F (EP), 16-epi-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16β,17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17-triol (7CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17β-triol (8CI), (16β,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16-Epiestratriol, 16-Epiestriol, 16β,17β-Estriol, 16β-Hydroxyestradiol, Actriol, Epiestriol, Epioestriol, NSC 26646
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenandrino-3,16,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Epiestriol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725