Learn More
16-Epiestriol, TRC
Código de producto. 30133137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133137 5 mg 5 miligramos
30041047 2.5 mg 2.50 miligramo
30041042 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5865005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-81-9
Fórmula molecular C18 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 288.38
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol, Estriol Imp. F (EP), 16-epi-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16β,17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17-triol (7CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17β-triol (8CI), (16β,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16-Epiestratriol, 16-Epiestriol, 16β,17β-Estriol, 16β-Hydroxyestradiol, Actriol, Epiestriol, Epioestriol, NSC 26646
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenandrino-3,16,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Epiestriol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1725
Porcentaje de pureza >95%