Learn More
16-epi Mometasona Furoato, TRC
Código de producto. 30381815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381815 10 mg
30377924 25 mg
30376832 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47468810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2231764-75-1
Fórmula molecular C27H30Cl2O6
Peso molecular (g/mol) 521.43
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16β)-, 9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, 16-epi-Mometasone Furoate, Mometasone Furoate Imp. S (EP)
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] furan-2-carboxilato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-epi Mometasone Furoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18-,19-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.1419