Learn More
Ácido 16-epi-deacetil-fusídico, TRC
Código de producto. 30009517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009517 25 mg 25 miligramos
30011572 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58300025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5951-83-7
Fórmula molecular C29 H46 O5
Peso molecular (g/mol) 474.6725
Sinónimo 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3,11,16-trihydroxy-, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-, 16-Epifusidic acid, deacetyl- (7CI), 29-Nor-8α,9β,13α,14β-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3α,11α,16α-trihydroxy-, (Z)- (8CI), (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-3,11,16-Trihydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-Epideacetylfusidic acid, NSC 319631, ent-(17Z)-3β,11β,16β-Trihydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-epi-Deacetylfusidic acid
Nombre IUPAC (2Z)-6-metil-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16R)-3,11,16-trihidroxi-4,8,10,14-tetrametil-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-ilideno]ácido hept-5-enoico
SMILES C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](O)C[C@]34C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-epi-Deacetylfusidic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H46O5/c1-16(2)8-7-9-18(26(33)34)24-20-14-22(31)25-27(4)12-11-21(30)17(3)19(27)10-13-28(25,5)29(20,6)15-23(24)32/h8,17,19-23,25,30-32H,7,9-15H2,1-6H3,(H,33,34)/b24-18-/t17-,19-,20-,21+,22+,23+,25-,27-,28-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.3345