Learn More
16-Dehidropregnolona, TRC
Código de producto. 30363966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363966 1 g 1 g
30351318 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2330351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1162-53-4
Fórmula molecular C21 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 314.46
Sinónimo (3β)-3-Hydroxy-pregna-5,16-dien-20-one, Pregna-5,16-dien-20-one, 3β-hydroxy- (6CI,8CI), (-)-Pregnadienolone, (3β)-3-Hydroxypregna-5,16-dien-20-one, 16-Dehydropregnenolone, 16-Dehydropregnolone, 3β-Hydroxy-20-oxopregna-5,16-diene, 3β-Hydroxy-δ5,16-pregnadien-20-one, 3β-Hydroxypregna-5,16-dien-20-one, NSC 15467, Pregna-5,16-dien-3β-ol-20-one, Pregnadienolone, δ16-Pregnenolone
Nombre IUPAC 1-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]etanolona
SMILES CC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16-Dehydropregnolone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,6,15-16,18-19,23H,5,7-12H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2246