Learn More
Ácido 16-desacetilfusídico gamma-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deacetylfusidic Acid 21,16-Lactone |
| CAS | 4701-54-6 |
| Fórmula molecular | C29 H44 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3,11,16-trihydroxy-, γ-lactone, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β)-, 29-Nor-8α,9β,13α,14β-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3α,11α,16β-trihydroxy-, γ-lactone (7CI,8CI), 16-Deacetylfusidic acid γ-lactone, 16-O-Deacetylfusidic acid lactone, ent-(17Z)-3β,11β-Dihydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dieno-21(16α)-lactone, Deacetylfusidic acid 21,16-lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H44O4/c1-16(2)8-7-9-18-24-20-14-22(31)25-27(4)12-11-21(30)17(3)19(27)10-13-28(25,5)29(20,6)15-23(24)33-26(18)32/h8,17,19-23,25,30-31H,7,9-15H2,1-6H3/t17-,19-,20-,21+,22+,23-,25-,27-,28-,29-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4C5=C(CCC=C(C)C)C(=O)O[C@H]5C[C@]34C |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,4S,9R,11R,12S,13S,16R,17S,18S)-11,16-dihidroxi-1,2,13,17-tetrametil-7-(4-metilpent-3-enil)-5-oxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-7-en-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 456.6573 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.324 |