Learn More
Applied Biosystems™ 3130xl/3100 Genetic Analyzer 16-Capillary Array, 50cm
Se usa para el análisis de fragmentos y la secuenciación rápida de aplicaciones.
Marca:  Applied Biosystems™ 4315930
Código de producto. 15771816
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Para el analizador genético 3130xl y 3100
  • El uso por matriz es de 100 ciclos (con el uso de reactivos aplicados de Applied Biosystems).
Información de órdenes
Unidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 cm
Matriz de 16 capilares, longitud capilares de 50 cm, 61 cm x 50 μm de D.I. de capilar, tiempo de ejecución de 165 minutos, uso para análisis de fragmentos cortos, temperatura ambiente, para uso con analizador genético 3130xl/3100
Secuenciación
Analizador genético
Temperatura ambiente
Almacenar la matriz a temperatura ambiente. Para obtener más información sobre cómo almacenar la matriz de capilares dentro y fuera del instrumento, consulte la guía de mantenimiento, solución de problemas y referencia del analizador genético.
Garantizamos el rendimiento de las matrices de capilares del 3130 hasta en 100 ciclos de ejecución y durante 1 año desde su adquisición.
Analizador genético 3100, analizador genético 3130xl
16 capilares
1 matriz
165 min
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Solo para uso en investigación