Learn More
16-Bromo-13-etil-3-metoxigona-1,3,5(10)-trien-17-ona 1,2-Etanodiil acetal cíclico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16-Bromo-13-ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10)-trien-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 171035-03-3 |
| Fórmula molecular | C22H29BrO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29BrO3/c1-3-21-9-8-17-16-7-5-15(24-2)12-14(16)4-6-18(17)19(21)13-20(23)22(21)25-10-11-26-22/h5,7,12,17-20H,3-4,6,8-11,13H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20?,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1CC(Br)C25OCCO5 |
| Nombre IUPAC | (8'R,9'S,13'S,14'S)-16'-bromo-13'-etil-3'-metoxiespiro[1,3-dioxolano-2,17'-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno] |
| Peso molecular (g/mol) | 421.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.13 |