Learn More
16,17-Capsaicina deshidrográfica, TRC
Código de producto. 30366448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366448 1 mg 1 miligramo
30350277 0.5 mg 0.50 miligramo
30364292 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2293251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 509101-57-9
Fórmula molecular C18H25NO3
Peso molecular (g/mol) 303.4
Sinónimo (6E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6,8-nonadienamide
Nombre IUPAC (6E)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnona-6,8-dienamida
SMILES COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(=C)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 16,17-Dehydro Capsaicin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,20H,1,4-5,7,9,13H2,2-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1834