Learn More
16α ,17-[Butilidenobis(oxi)]-11β ,21-dihidroxipregna-1,4,14-trieno-3,20-diona, Mikromol
Descripción
16α ,17-[Butilidenobis(oxi)]-11β ,21-dihidroxipregna-1,4,14-trieno-3,20-diona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14,15-Dehydro Budesonide |
| CAS | 131918-64-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 14,15-Dehydro Budesonide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H32 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione, 14,15-Didehydrobudesonide, Budesonide Imp. E (EP), Pregna-1,4,14-triene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, (11β,16α)-, (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4,14-triene-3,20-dione deriv., 16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-11,16,18,20-22,26,28H,4-7,12-13H2,1-3H3/t16-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C=C3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Mostrar más |