Learn More
16α ,17-[(1RS)-Butilidenobis(oxi)]-11β -hidroxi-17-(hidroximetil)-D-homo-androsta-1,4-dieno-3,17a-diona, Mikromol™
Descripción
16α ,17-[(1RS)-Butilidenobis(oxi)]-11β -hidroxi-17-(hidroximetil)-D-homo-androsta-1,4-dieno-3,17a-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11Beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1040085-99-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11Beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (Mixture of Diastereomers) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25H34O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Chryseno[2,3-d][1,3]dioxole-2,7(4aH,5H)-dione, 4b,6,6a,7a,10a,11,11a,11b,12,13-decahydro-5-hydroxy-7a-(hydroxymethyl)-4a,6a-dimethyl-9-propyl-, (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,10aR,11aS,11bS)-, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homo-androsta-1,4-diene-3,17a-dione, Budesonide Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-20-30-19-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)21(16)18(28)12-24(17,3)22(29)25(19,13-26)31-20/h8-10,16-21,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20?,21+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)C(=O)[C@]2(CO)O1 |
| Nombre IUPAC | (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,10aR,11aS,11bS)-5-hidroxi-7a-(hidroximetil)-4a,6a-dimetil-9-propil-5,6,10a,11,11a,11b,12,13-octahidro-4bH-criseno[2,3-d][1,3]dioxol-2,7-diona |
| Mostrar más |