Learn More
Ácido (15R)-bimatoprost, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (15R)-Bimatoprost Acid |
| CAS | 41639-71-8 |
| Fórmula molecular | C23 H32 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (15R)-Bimatoprost Acid, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid, [1R-[1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]]-7-[3,5-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-5-heptenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,24-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19-,20-,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3R)-3-hidroxi-5-fenilpent-1-enil]ciclopentil]hept-5-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 388.497 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.225 |