Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de dispositivos de filtración o tubos cónicos Nunc de 15 ml
Código de producto. 15392167
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15392167 15 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15392167 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 0101340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    215.43€ / paquete de 2
    Ahorro 44.57€
    17% Descuento
En stock
Aloje dispositivos de filtración o cónicos de 15 ml en los rotores de tubos cónicos Thermo Scientific™ Fiberlite™.
Aloje dispositivos de filtración o tubos cónicos Nunc de 15 ml en los rotores Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy o Fiberlite F15-8x50cy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de dispositivos de filtración
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 15 ml
Para utilizar con (equipo) Rotores Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy
Descripción Adaptador de dispositivos de filtración o tubos cónicos Nunc de 15 ml
Tamaño del tubo 15 ml