Learn More
15Alfa-Hidroxi-13Beta-etil-4-goneno-3,17-dione, TRC
Código de producto. 30402527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402527 50 mg
30398688 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94223550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60919-46-2
Fórmula molecular C19H26O3
Peso molecular (g/mol) 302.41
Sinónimo 15alpha-Hydroxyl-13-ethyl-gon-4-en-3,17-dione, (15alpha)-13-Ethyl-15-hydroxy-gon-4-ene-3,17-dione, 15alpha-hydroxy-18-methyl-estra-4-ene-3,17-dione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,15S)-13-etil-15-hidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-dione
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1[C@@H](O)CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15alpha-Hydroxy-13beta-ethyl-4-gonene-3,17-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-2-19-8-7-14-13-6-4-12(20)9-11(13)3-5-15(14)18(19)16(21)10-17(19)22/h9,13-16,18,21H,2-8,10H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18+,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1882