Learn More
15a-Hidroxi Testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 15alpha-Hydroxy Testosterone |
| CAS | 2226-70-2 |
| Fórmula molecular | C19H28O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (15α,17β)-15,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, NSC 60794 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)16(22)10-15(21)17(13)19/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,19-/m1/s1 |
| SMILES | COc1c(cc(C(C)C)c(F)c1)c2c(cc(cc2)C(F)(F)F)CN3[C@@H](C)[C@H](OC3=O)c4cc(C(F)(F)F)cc(C(F)(F)F)c4 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,15S,17S)-15,17-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2038 |