missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tacrine hydrochloride, Thermo Scientific™

A potent centrally acting anticholinesterase

Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60070.06

Cantidad 5g

Código de producto. 15412919

  • 221.00€ / 5 g

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Solubility
Soluble in aqueous buffers

Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Tacrine hydrochloride
C13H15ClN2
5g
14,9024
Soluble in aqueous buffers
[H+].[Cl-].NC1=C2C=CC=CC2=NC2=C1CCCC2
234.73
234.73 (Anhydrous)
1684-40-8
MFCD00150067
UN2811
tacrine hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride, tacrine hcl, hydroaminacrine, tenakrin, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine hydrochloride, tacrine.hcl, unii-4966rng0bu, 1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine hydrochloride, ccris 7250
ZUFVXZVXEJHHBN-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine chloride
2723754
≥98%
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.