Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno tratadas con NBS™ de 1536 pocillos
Código de producto. 17790698 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Clear Bottom
Negro
Negro, Clear Bottom
Negro, Fondo transparente
Incluye:
Código de barras
Códigos de barras genéricos
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Incluye Tamaño de la unidad
17790698 Negro, Clear Bottom Código de barras paquete de 50
10143613 Negro Códigos de barras genéricos paquete de 50
17720708 Blanco, Clear Bottom Código de barras paquete de 50
10052443 Blanco Códigos de barras genéricos paquete de 50
10189472 Negro, Fondo transparente Sin código de barras paquete de 50
10027322 Negro Sin código de barras paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17790698 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00€
    1747.30€ / paquete de 50
    Ahorro 122.70€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Sistema patentado de superficie no adherente ideal para ensayos homogéneos con enzimas adhesivas o para reducir la unión inespecífica a los pocillos de microplacas
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
  • Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
  • Volumen de trabajo recomendado de hasta 8 μl.
  • El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
  • Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
  • Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
  • Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Área de cultivo 0,03 cm2
matriz, red, conjunto 32 x 48
Tipo de enlace NBS
Color Negro, Clear Bottom
Tipo de producto Placas multipocillo de 1536 pocillos para cultivo celular
Material Copolímero de cicloolefina
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) 8 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie No adherente
Volumen total del pocillo (métrico) 12,5 μl
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Incluye Código de barras
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/paq.
Cantidad 10/paq.
Color de pocillo Negro