Descripción
- Excelente rango dinámico de la señal gracias a una fluorescencia de fondo baja y una intensidad de la señal mejorada
- Pocillos de fondo plano compatibles con dispensadores automatizados, como PerkinElmer™ FlexDrop™
- Volumen de trabajo de hasta 10 μl
- Garantiza la compatibilidad con la mayoría de los lectores de códigos de barras y sistemas de software
- Para evitar confusiones, el tratamiento de la superficie de los pocillos de las microplacas se identifica fácilmente en la parte legible del código de barras (NT = sin tratar; TC = con tratamiento para cultivo de tejidos; NB = superficie no adherente)
- Etiquetas aplicadas en los cuatro lados de la placa Sin duplicados de número de secuencia
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensadores automatizados |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 1536 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 8 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |