Learn More
Corning™ Placas de copolímero de olefina cíclica sin tratamiento de 1536 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
Corning Las microplacas de 1536 pocillos son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- 127 μm espesor de película
- Microplacas de base baja de 536 pocillos, fondo negro/transparente o blanco/transparente
- Con código de barras
- Códigos de barras personalizados disponibles para compatibilidad con el sistema Kalypsys y con sistemas UHTS
- Baja autofluorescencia
- Amplia resistencia química incluidos DMSO y alcohol
- Alta estabilidad mecánica
- Optimizadas para planicidad y uniformidad
- Baja birrefringencia
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Área de cultivo | 0,03 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
| Tipo de enlace | Sin tratar |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Tipo de producto | Microplacas de ensayo de 1536 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensadores automatizados |
| Material | Copolímero de cicloolefina |
| Mostrar más |