missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Printer Labels
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanca, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Material | Poliéster autolaminado |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la identificación de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?