Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul de 150 ml
Tienda Brand ProductosDescripción
- Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Alta claridad |
| Diámetro exterior (métrico) | 66 mm |
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura exterior (métrico) | 80 mm |
| Incrementos | 20 ml |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |