Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras 1500
Descripción
- Ahorre tiempo valioso con una solución de escaneo rápida y confiable: el CR1500.
- Este lector de códigos de barras omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos que requieren mucho tiempo de códigos de barras 1D y 2D que han estado en condiciones difíciles.
- Compacto, liviano y resistente para sobrevivir a los entornos industriales más difíciles.
- Obtenga un escaneo rápido y sencillo con un motor de escaneo de alto rendimiento y una orientación intuitiva.
- Lea códigos de barras de alta densidad y de campo amplio con un solo dispositivo a través de óptica de campo dual.
- La carcasa sin PVC tiene clasificación IP54 para proteger contra agentes de limpieza químicos agresivos, polvo y entrada de agua.
- Escaneo inteligente en un paquete pequeño: uno de los lectores de códigos de barras más pequeños del mercado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Código Reader™ Escáner de código de barras 1500 |
| Tipos de códigos de barras compatibles | BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Método de transferencia de datos | USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual) |
| Altura (métrico) | 132.10 mm |
| Altura (imperial) | 5,2 in |
| Anchura (métrico) | 50.80 mm |
| Anchura (imperial) | Cajas de |
| Fondo (métrico) | 76.20 mm |
| Fondo (imperial) | 3 in |
| Peso (métrico) | 116 g |
| Mostrar más |