Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras 1500
Código de producto. 17900012 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cable USB de 1,8 m
Soporte, cable USB de 1,8 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17900012 Soporte, cable USB de 1,8 m cada uno
17980002 Cable USB de 1,8 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17900012 Supplier Code Corporation™ Supplier No. 176683
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ahorre tiempo valioso con una solución de escaneo rápida y confiable: el CR1500. Este lector de códigos de barras omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos que requieren mucho tiempo de códigos de barras 1D y 2D que han estado en condiciones difíciles.
  • Ahorre tiempo valioso con una solución de escaneo rápida y confiable: el CR1500.
  • Este lector de códigos de barras omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos que requieren mucho tiempo de códigos de barras 1D y 2D que han estado en condiciones difíciles.
  • Compacto, liviano y resistente para sobrevivir a los entornos industriales más difíciles.
  • Obtenga un escaneo rápido y sencillo con un motor de escaneo de alto rendimiento y una orientación intuitiva.
  • Lea códigos de barras de alta densidad y de campo amplio con un solo dispositivo a través de óptica de campo dual.
  • La carcasa sin PVC tiene clasificación IP54 para proteger contra agentes de limpieza químicos agresivos, polvo y entrada de agua.
  • Escaneo inteligente en un paquete pequeño: uno de los lectores de códigos de barras más pequeños del mercado.
Specifications
Descripción Código Reader™ Escáner de código de barras 1500 con soporte
Tipos de códigos de barras compatibles BC412, Codabar, Código 11, Código 128, Código 32, Código 39, Código 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, IATA 2 de 5, Intercalado 2 de 5, MSI Plessey, Matriz 2 de 5, NEC 2 de 5, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Código 49, GS1 Compuesto (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Código Azteca, Data Matrix, Data Matrix Extensión rectangular, GoCode y comercio (prorrogativa—requisito de licencia adicional), matriz de cuadrilla, código HanXin, código QR micro, código QR, Modelo QR 1 Correo Australiano, Correos Canadá, correo electrónico, correo japonés, código KIX, correos de Corea, planeta, post-net, Royal Mail del Reino Unido, etiquetas de identificación UPU
Método de transferencia de datos USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual)
Altura (métrico) 132.10 mm
Altura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 50.80 mm
Anchura (imperial) Cajas de
Fondo (métrico) 76.20 mm
Fondo (imperial) 3 in
Peso (métrico) 116 g
Conexión de carga RS232, USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual)
Peso (imperial) 0.26 lb.
Certificaciones/conformidad CE, Europa: CE-RoHS
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de recursos, identificación general
Vista de campo Campo de alta densidad: 30°, horizontal por 20°, vertical, campo amplio: 50°, horizontal por 33,50°, vertical
Humedad 5% a 95% (sin condensación)
Incluye Soporte, cable USB de 1,8 m
Accesorios necesarios USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual)
Garantía 5 años
Tipo de software JavaScript
Cantidad 1 kit
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de pantalla Ninguno Incluido
Fuente de alimentación USB
Alternate Part Number CR1500-K101-C500-US2-C286