Learn More
Gilac™ Palet antiderrames de 150 L
Código de producto. 17968391
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
39,6 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17968391 39,6 gal cada uno
1 options
Código de producto. 17968391 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G052292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.73€
    316.68€ / paquete de 1
    Ahorro 163.05€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El palet antiderrames de 150 L es ideal para el almacenamiento seguro y regulado de productos corrosivos, especialmente en entornos industriales.
  • Fabricado íntegramente en polietileno de alta densidad, es ligero y versátil.
  • Es fácil de limpiar gracias a su rejilla extraíble con clip y es 100% reciclable.
  • El palet se puede mover mediante un carro o con una transpaleta.
  • Diseñado con un marco rotomoldeado y paredes gruesas, el palé antiderrames de 150 L es resistente a los impactos y soporta un manejo frecuente.
  • La profundidad entre la parte superior del marco y la parte superior de la rejilla de retención es de 75 mm.
  • Capacidad de carga en parada: 1500 kg, capacidad de carga en movimiento: 500 kg.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 39,6 gal
Capacidad (métrico) 150 L
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Palet para derrames
Capacidad portante (imperial) 3307 libras. (Estacionario), 1102 lb. (En movimiento)
Capacidad portante (métrico) 1500 kg (estacionario), 500 kg (en movimiento)
Longitud (imperial) 49,2 in
Longitud (métrico) 1250 mm
Anchura (imperial) 33,5 in
Anchura (métrico) 850 mm
Peso (imperial) 35 lb.
Peso (métrico) 16 kg