Learn More
Fisherbrand™ Paquete de homegeneizador 150
Código de producto. p-8015458 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15585809 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 15585809
Incluye todo lo necesario para procesar muestras tan pequeñas como 200 μl hasta 100 ml. El pack del homogeneizador Fisherbrand™ 150 incluye el motor de 150 w, así como otros accesorios como 2sondas de acero inoxidable con dientes de sierra, sondas desechables y mucho más.
  • Procesa muestras de laboratorio, desde μ200 L hasta 100 mL
  • Potente motor de 150 W
  • Diseño ergonómico y ligero
  • Funcionamiento silencioso, por debajo de 72 dB
  • Disponibles con sondas desechables (se incluye el adaptador para su uso)
  • La contaminación cruzada se puede eliminar por completo con el uso de sondas de plástico
  • Se recomiendan sondas de acero inoxidable para muestras más grandes y duras
Certifications
CE
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 5 000 a 35 000 rpm
Requisitos eléctricos Cable de 220 V para UE, 150 W
Intervalo de volumen (métrico) De 200 μl a 100 ml
Diámetro (métrico) 5,1 cm
Altura (métrico) 16,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Homogeneización de tejidos, alteración de tejidos, extracción de proteínas, extracción de ARN, extracción de ADN, extracción de metabolito, emulsificación, proteómica, PCR, extracción de enzimas, agitación a alta velocidad, suspensión en polvo, genómica,
Incluye Motor de 150 W, sonda de generador de acero inoxidable de fondo plano (5 x 75 mm), sonda de generador de acero inoxidable con dientes de sierra (7 x 115 mm), sonda de generador de acero inoxidable con dientes de sierra (10 x 115 mm), abrazadera de soporte, conjunto de soporte de motor, adaptador de sonda desechable, sondas desechables de generador, kit de herramientas y manual de instrucciones
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de tapón Enchufe europeo
Peso (métrico) 466 g