Learn More
Labcon™ PerformR™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 15 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674042
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con cierre hermético
Tapón de rosca plano
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
25 tubos/gradilla reutilizable, 2 gradillas/paquete, 6 paquetes/caja.
25 tubos/gradilla y 2 gradillas/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 50
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Cantidad unitSize
16674042 Tapón de rosca plano Estéril 25 tubos/gradilla reutilizable, 2 gradillas/paquete, 6 paquetes/caja. paquete de 300
16654032 Tapón de rosca plano Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16684042 Tapón de rosca plano No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
16664032 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16694042 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
17517906 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 25 tubos/gradilla y 2 gradillas/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16674042 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31463350169
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de centrífuga están diseñados para las necesidades diarias de centrifugación y almacenamiento. Disponible con tapa plana o tapa tipo tapón.
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrífugas, rotadores, agitadores
N.° por paquete 25/Pk.
Envase 25 tubos/gradilla reutilizable, 2 gradillas/paquete, 6 paquetes/caja.
Cantidad 25 tubos/gradilla reutilizable, 2 gradillas/paquete, 6 paquetes/caja.
Esterilidad Estéril
Línea de productos PerformR
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 118 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Graduaciones De 2 a 15 ml en incrementos de 0,5 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 12,500 x g