Learn More
Labcon™ MetalFree™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 15 ml
Código de producto. 16664042 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
25 tubos/gradilla, 2 gradillas/paq., 10 paq./caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
16664042 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16644032 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
30280323 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
30280316 25 tubos/gradilla, 2 gradillas/paq., 10 paq./caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16664042 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31443350019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    159.85€ / paquete de 500
    Ahorro 11.15€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Certificado libre de metales a 1 parte por mil millones de 43 metales y elementos comunes
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Con tapones de rosca planos incluidos
  • Certificado libre de metales a 1 parte por mil millones de 43 metales y elementos comunes
  • Los tapones son de polietileno natural puro
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Centrifugado hasta 17.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Capacidad: 15 mL
  • Tapones incoloros naturales
  • Hecho en USA
  • Elementos analizados: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadnio, cesio, calcio, cromo, cobalto, cobre, galio, germanio, oro, hierro, plomo, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, niobio, fósforo, potasio, renio, rubidio, selenio, silicio, plata, sodio, estroncio, tantalio, talio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, itrio, zinc, circonio
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Natural
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrífugas, rotadores, agitadores, ICP-MS
N.° por paquete 50
Envase 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
Cantidad 25/gradilla de fibra de bajos residuos
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos para centrífuga MetalFree™
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 118 mm
Tamaño del tapón 17 mm
Declaraciones de limpieza Libre de ATP, ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirogénico), metales traza ultra bajos
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano incluido
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Altura (métrico) 118 mm
Graduated Sí
Graduaciones De 2 a 15 en incrementos de 0,5
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 17,000 x g