Learn More
Wheaton™ Tubo para centrífuga de 15 ml graduado
Descripción
- Para gestión de muestras y centrifugación
- A prueba de fugas
- Estéril
- Tubos de base cónica
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Azul |
| Color | Azul |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Envase | en gradilla |
| Cantidad | 25/Pk., 500/Cs. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |