Learn More
15-Metilhexadeca esfinginina, TRC
Código de producto. 30004630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004630 1 mg 1 miligramo
30003831 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3119701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26048-10-2
Fórmula molecular C17 H37 N O2
Peso molecular (g/mol) 287.48
Sinónimo [R-(R*,S*)]-2-Amino-15-methyl-1,3-hexadecanediol, D-erythro- 2-Amino-15-methyl-1,3-hexadecanediol, D-erythro-C17-iso-Sphinganine
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-amino-15-metil-hexadecano-1,3-diol
SMILES CC(C)CCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Methylhexadeca Sphinganine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H37NO2/c1-15(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-17(20)16(18)14-19/h15-17,19-20H,3-14,18H2,1-2H3/t16-,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.2824