Learn More
15-Keto Travoprost, TRC
Código de producto. 30133556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133556 25 mg 25 miligramos
30009623 10 mg 10 miligramos
30011141 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK31520025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404830-45-1
Fórmula molecular C26 H33 F3 O6
Peso molecular (g/mol) 498.53
Sinónimo (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, 15-Keto Travoprost
Nombre IUPAC propan-2-yl(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E)-3-oxo-4-[3-(trifluorometil)fenoxi]pero-1-enil]ciclopentilo]hept-5-enoate
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Keto Travoprost
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,21-24,31-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.2229