Learn More
15-Bimatoprost Keto, TRC
Código de producto. 30010008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010008 1 mg 1 miligramo
30007949 25 mg 25 miligramos
30003509 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1751001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1163135-96-3
Fórmula molecular C25 H35 N O4
Peso molecular (g/mol) 413.55
Sinónimo 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 15-Ketobimatoprost
Nombre IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E)-3-oxo-5-fenilpent-1-enil]ciclopentilo]-N-etilhept-5-enamida
SMILES CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Ketobimatoprost
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H35NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,21-24,28-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.2566
Porcentaje de pureza >95%