Learn More
Ácido 15-hidroxipentadecanoico, TRC
Product Code. 30400121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Product Code. Cantidad
30400121 100 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30400121 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH296755100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 15-Hydroxypentadecanoic Acid
CAS 4617-33-8
Fórmula molecular C15H30O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 14-Hydroxy-1-tetradecanecarboxylic Acid, ω-Hydroxypentadecanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h16H,1-14H2,(H,17,18)
SMILES OCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 15-hidroxipentadecanoico
Peso molecular (g/mol) 258.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2195