Learn More
Ácido 15-hidroxipentadecanoico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470247 1 g 1 g
11480247 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21670.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4617-33-8 | C15H30O3 | 258.402 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4617-33-8
Fórmula molecular C15H30O3
Peso molecular (g/mol) 258.402
Número MDL MFCD00039535
Clave InChI BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78360
ChEBI CHEBI:79169
Nombre IUPAC ácido 15-hidroxipentadecanoico
SMILES C(CCCCCCCO)CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Hydroxypentadecanoic acid
Punto de fusión 84°C to 88°C
Fórmula lineal HO(CH2)14CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 1240100
Sinónimo 15-hydroxy-pentadecanoic acid, pentadecanoic acid, 15-hydroxy, acmc-1anlj, pentadecanoic acid,15-hydroxy, 15-hydroxypentadecanoic acid, 15-hydroxypentadecanoic acid capillary gc
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.4
Porcentaje de pureza ≥99%