Learn More
15-epi Travoprost, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 15-epi Travoprost |
| CAS | 1420791-14-5 |
| Fórmula molecular | C26H35F3O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21+,22+,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@H](O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxi-4-[3-(trifluorometil)fenoxi]but-1-enil]ciclopentil]hept-5-enoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 500.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.2386 |