Learn More
(+)-15-Desoxispergualina Trihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30356504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356504 10 mg 10 miligramos
30349383 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD26342510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220442-79-5
Fórmula molecular C17H37N7O3 HCl
Peso molecular (g/mol) 496.9
Sinónimo (+)-Gusperimus Trihydrochloride, (R)-7-[(Aminoiminomethyl)amino]-N-[2-[[4-[(3-aminopropyl)amino]butyl]amino]-1-hydroxy-2-oxoethyl]heptanamide Trihydrochloride
Nombre IUPAC N-[(1R)-2-[4-(3-aminopropilamino)butilamino]-1-hidroxi-2-oxoetil]-7-carbamimididoheptanamida; Trihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNC(=O)[C@@H](O)NC(=O)CCCCCCNC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-15-Deoxyspergualin Trihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H37N7O3.3ClH/c18-9-7-11-21-10-5-6-12-22-15(26)16(27)24-14(25)8-3-1-2-4-13-23-17(19)20;;;/h16,21,27H,1-13,18H2,(H,22,26)(H,24,25)(H4,19,20,23);3*1H/t16-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.2258