Learn More
15-Corona-5, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
15-Crown-5 is used as an efficient phase transfer catalyst and as a complexing agent. It is used to isolate oxonium ion (H7O3)+ salts especially from a solution of tetrchloroauric acid. It catalyzes the O-alkylation of the sodium salts of carboxylic acids in the penicillin and cephalosporin series, thereby facilitating esterification reaction without usage of acid. It is also used to facilitate the Williamson synthesis of ethers with hindered alcohols and sodium hydride. It is used with lithium aluminum hydride, for performing reduction reactions in hydrocarbon solvents. Further, it is involved in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to prepare stilbenes from aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 15-crown-5 se utiliza como catalizador de transferencia de fase eficiente y como agente complejante. Se utiliza para aislar el ion oxonio (H7o3)+ sales especialmente de una solución de ácido tetracloroáurico. Cataliza la O-alquilación de las sales de sodio de los ácidos carboxílicos en la serie de penicilina y cefalosporina, facilitando así la reacción de esterificación sin el uso de ácido. También se utiliza para facilitar la síntesis de Williamson de éteres con alcoholes obstaculizados e hidruro de sodio. Se utiliza con hidruro de aluminio de litio, para realizar reacciones de reducción en disolventes de hidrocarburos. Además, está involucrado en la reacción Horner-Wadsworth-Emmons para preparar los estilbenos de aldehídos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópicas. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 15-Crown-5 |
| Densidad | 1.11 |
| Punto de ebullición | 150°C to 155°C (0.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.465 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1618144 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Miscible with organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.27 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 15-Crown-5
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane