Learn More
15-Corona-5, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464973 5 g 5 g
11414210 1 g 1 g
11474973 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12265.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33100-27-5 | C10H20O5 | 220.265 g/mol
15-Crown-5 is used as an efficient phase transfer catalyst and as a complexing agent. It is used to isolate oxonium ion (H7O3)+ salts especially from a solution of tetrchloroauric acid. It catalyzes the O-alkylation of the sodium salts of carboxylic acids in the penicillin and cephalosporin series, thereby facilitating esterification reaction without usage of acid. It is also used to facilitate the Williamson synthesis of ethers with hindered alcohols and sodium hydride. It is used with lithium aluminum hydride, for performing reduction reactions in hydrocarbon solvents. Further, it is involved in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to prepare stilbenes from aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 15-crown-5 se utiliza como catalizador de transferencia de fase eficiente y como agente complejante. Se utiliza para aislar el ion oxonio (H7o3)+ sales especialmente de una solución de ácido tetracloroáurico. Cataliza la O-alquilación de las sales de sodio de los ácidos carboxílicos en la serie de penicilina y cefalosporina, facilitando así la reacción de esterificación sin el uso de ácido. También se utiliza para facilitar la síntesis de Williamson de éteres con alcoholes obstaculizados e hidruro de sodio. Se utiliza con hidruro de aluminio de litio, para realizar reacciones de reducción en disolventes de hidrocarburos. Además, está involucrado en la reacción Horner-Wadsworth-Emmons para preparar los estilbenos de aldehídos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópicas. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33100-27-5
Fórmula molecular C10H20O5
Peso molecular (g/mol) 220.265
Número MDL MFCD00005110
Clave InChI VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 15-crown-5, 15-crown-5 ether, 15-crown 5-ether, 1,4,10,13-pentaoxacyclopentadecane, ccris 3586, 15-crown 5, crown ether 15-crown-5, 5-19-12-00252 beilstein handbook reference, ksc917c1b
PubChem CID 36336
ChEBI CHEBI:32401
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Crown-5
Densidad 1.11
Punto de ebullición 150°C to 155°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 5 g
Beilstein 1618144
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 15-Crown-5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane