Learn More
15-Corona-5, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10583931 5 g Frasco de vidrio 5 g
10594121 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182860050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.15€
    37.65€ / 5 g
    Ahorro 7.50€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33100-27-5 | C10H20O5 | 220.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33100-27-5
Fórmula molecular C10H20O5
Peso molecular (g/mol) 220.26
Número MDL MFCD00005110
Clave InChI VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 15-crown-5, 15-crown-5 ether, 15-crown 5-ether, 1,4,10,13-pentaoxacyclopentadecane, ccris 3586, 15-crown 5, crown ether 15-crown-5, 5-19-12-00252 beilstein handbook reference, ksc917c1b
PubChem CID 36336
ChEBI CHEBI:32401
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Crown-5
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 135.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4640 to 1.4670
Cantidad 5 g
Fieser 06,133; 07,76; 08,1280; 09,126; 12,147
Índice Merck 14, 2602
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 15-Crown-5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.