Learn More
Mezcla de 15 componentes en DMSO, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16380498 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16380498 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16380498 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor USPRSC2A
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15 Component Mix in DMSO
Nombre de nota USP 467 Standard
Envase Ampolla de vidrio
CAS 67-68-5, 110-82-7, 67-56-1, 108-87-2, 108-38-3
Límite de explosión 1,8% (volumen); 63% (volumen)
Punto de ignición de 270 °C
Presión de vapor 2,5 hPA (20 °C)
Nombres de analitos o componentes Cyclohexane,Methanol,Methylcyclohexane
Densidad 1,1g/cm3
Forma física Líquido
Elemento Ciclohexano, Metanol, Metilciclohexano
Solvent or Matrix Dimetilsulfóxido
Cantidad 1 mL
Grado USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Stock VOA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide,cyclohexane, methanol, toluene, tetrahydrofuran, dichloromethane, 1,4-dioxane, e