Learn More
15 % biodiésel/85 % combustible diésel con alto contenido de cetano, v/v, VHG™
Descripción
15 % biodiésel/85 % combustible diésel con alto contenido de cetano, v/v
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bio Diesel Fuel |
| CAS | 870530-78-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Bio Diesel Fuel |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Concentración | 15% |
| Sinónimo | Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel |
| Nombre IUPAC | Combustible biodiésel |
| Solvent or Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Cantidad | 20 mL |