Learn More
Ácido 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476159 25 mg 25 miligramos
15486159 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64030.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1257063-35-6 | C11H21N3O6 | 291.30 g/mol
Azido-PEG4-Acid is amine- or phosphine-reactive building block used to derivative primary amines for ligation to alkyne-tagged molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azido-PEG4-Ácido es un compuesto básico reactivo de la amina o la fosfina que se utiliza para derivar las aminas primarias para la unión a moléculas marcadas con alquino.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257063-35-6
Fórmula molecular C11H21N3O6
Peso molecular (g/mol) 291.30
Número MDL MFCD12406155
Clave InChI BODPHGOBXPGJKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azido-peg4-acid, 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, n3-peg 4-cooh, 1-azido-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid, azido-dpeg r 4-acid, 3-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethoxy propanoic acid
PubChem CID 22731907
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
Color De incoloro a amarillo
Fórmula lineal N3CH2CH2(OCH2CH2)4CO2H
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.3
Forma física Líquido