Learn More
15-Acetil Desoxinivalenol (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 15-Acetyl-deoxynivalenol |
| CAS | 88337-96-6 |
| Fórmula molecular | C17 H22 O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3α,7α)-15-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-3,7-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 15-Acetyldeoxynivalenol, 15-Acetylvomitoxin, 15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol, Deoxynivalenol 15-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3,10-dihidroxi-1,5-dimetil-4-oxospiro[8-oxatriciclo[7.2.1.02,7]dodec-5-eno-12,2'-oxirano]-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 338.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1366 |