Learn More
15-acetoxiscirpenol 50 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30326811 1 mL
1 options
Código de producto. 30326811 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10011890AL50
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 15-Acetoxyscirpenol
CAS 2623-22-5
Nombres de analitos o componentes 15-Acetoxyscirpenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H24 O6
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Scirp-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (7CI), Trichothec-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (8CI), 15-Acetoxyscirpen-3,4-diol, 15-Acetoxyscirpenol, 15-Acetylscirpenetriol, 15-Mono-O-acetylscirpenol, 15-Monoacetoxyscirpenol, 15-O-Acetylscirpenetriol, 4-Deacetylanguidin, Acetoxyscirpenediol, Monoacetoxyscirpenol, NSC 267030
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O6/c1-9-4-5-16(7-21-10(2)18)11(6-9)23-14-12(19)13(20)15(16,3)17(14)8-22-17/h6,11-14,19-20H,4-5,7-8H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-/m1/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(=O)OC[C@]12CCC(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@]2(C)[C@@]34CO4)C
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 324.37
Cantidad 1 mL