Learn More
15,17-Bis-O-(terc-butildimetilsilil) 15Alfa-Hidroxi Testosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 15,17-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl) 15alpha-Hydroxy Testosterone |
| CAS | 65429-26-7 |
| Fórmula molecular | C31H56O3Si2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (15alpha,17beta)-15,17-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]androst-4-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H56O3Si2/c1-28(2,3)35(9,10)33-25-20-26(34-36(11,12)29(4,5)6)31(8)18-16-24-23(27(25)31)14-13-21-19-22(32)15-17-30(21,24)7/h19,23-27H,13-18,20H2,1-12H3/t23-,24+,25+,26+,27-,30+,31-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]2(C)CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,15S,17S)-15,17-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 532.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.3768 |