Learn More
(14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazino[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-ona (10-Oxomirtazapina), Mikromol™
Código de producto. 30051609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051609 100 mg 100 miligramos
30050913 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051609 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1005.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazino[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-ona (10-Oxomirtazapina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Oxo Mirtazapine
CAS 191546-97-1
Nombres de analitos o componentes 10-Oxo Mirtazapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H17 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mirtazapine Imp. F (EP), Mirtazapine USP Related Compound D, Mirtazapine USP RC D, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP), Mirtazapine Related Compound D, Mirtazapine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
Nombre IUPAC (14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazino[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-ona
Peso molecular (g/mol) 279.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279,1372 g/mol