Learn More
(14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazino[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-ona (10-Oxomirtazapina), Mikromol™
Descripción
(14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazino[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-ona (10-Oxomirtazapina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Oxo Mirtazapine |
| CAS | 191546-97-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 10-Oxo Mirtazapine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H17 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mirtazapine Imp. F (EP), Mirtazapine USP Related Compound D, Mirtazapine USP RC D, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP), Mirtazapine Related Compound D, Mirtazapine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24 |
| Nombre IUPAC | (14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazino[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-ona |
| Mostrar más |