Learn More
Maleato de (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidropirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina, Mikromol™
Descripción
Maleato de (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidropirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino(2,1-a)pyrido(2,3-c)(2)benzazepine Maleate |
| CAS | 135928-31-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino(2,1-a)pyrido(2,3-c)(2)benzazepine Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mirtazapine Imp. D (EP), Mirtazapine USP Related Compound A, Mirtazapine USP RC A, (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine Maleate, Mirtazapine Imp. D (EP) as Maleate, Mirtazapine Related Compound A as Maleate, Mirtazapine Impurity D as Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3.C4H4O4/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-7,15,17H,8-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)O.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Nombre IUPAC | Maleato de (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidropirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina |
| Mostrar más |