Learn More
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidropirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina (desmetilmirtazapina), Mikromol™
Descripción
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidropirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina (desmetilmirtazapina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desmethylmirtazapine |
| CAS | 61337-68-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desmethylmirtazapine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H17 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-Desmethylmirtazapine, (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexa-hydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benz-azepine, Mirtazapine Related Compound A, Mirtazapine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19/h1-7,15,17H,8-11H2 |
| SMILES | C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Peso molecular (g/mol) | 251.33 |
| Mostrar más |