Learn More
Clorhidrato de (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina (clorhidrato de desmetilmianserina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina (clorhidrato de desmetilmianserina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Normianserin Hydrochloride |
| CAS | 76134-77-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Normianserin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP), Mianserin Imp. E (EP), (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Desmethylmianserin Hydrochloride, Normianserin Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Mianserin Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19;/h1-8,17-18H,9-12H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[c,f]pirazino[1,2-a]azepina |
| Mostrar más |